Witaminy
Witaminy są związkami organicznymi niezbędnymi do funkcjonowania komórek i wzrostu organizmów żywych. Większość witamin nie może być syntetyzowana przez organizm, dlatego ważne jest, aby pozyskiwać je z pożywienia i/lub suplementów. Rola witamin jest stale badana w badaniach nad odżywianiem / nauką o żywności, metabolizmem, mikrobiomem, naukami rolniczymi i badaniami nad chorobami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób witaminy wpływają na wzrost komórek, regenerację komórek, choroby i ogólny stan zdrowia. Ponadto witaminy są szeroko stosowane jako suplementy w pożywkach do hodowli komórkowych, ponieważ są kluczowymi substratami dla wzrostu i rozwoju komórek.
13 niezbędnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i rozpuszczalnych w wodzie to: Witaminy A, C, D, E, K, B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B7 (biotyna), B6, B12 i folian (kwas foliowy i B9). Nasze związki mogą być stosowane jako suplementy pożywek do hodowli mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych w celu poprawy żywotności rozmnażających się komórek oraz do selektywnej izolacji i hodowli mikroorganizmów.
Oferujemy szeroką gamę produktów, mieszanek i zestawów do badań nad witaminami. Nasze produkty są dostępne w wysokiej czystości, aby zapewnić spójność, niezawodność i jakość w badaniach naukowych. Ponadto oferujemy różne rozmiary i wagi w najnowocześniejszych opakowaniach zaprojektowanych w celu zminimalizowania degradacji związków i zapewnienia optymalnego okresu przydatności do spożycia.
Witaminy do hodowli komórkowych
Podłoża do hodowli komórkowych są często uzupełniane o FBS lub płodową surowicę bydlęcą, krytyczne źródło witamin dla rosnących komórek. Kilka formuł pożywek jest również wzbogaconych o specyficzne witaminy które sprawiają, że są one bardziej odpowiednie dla rozszerzonego zakresu linii komórkowych. Witaminy z grupy B należą do tych niezbędnych do proliferacji komórek. Niektóre pożywki zawierają również wyższe poziomy witamin A i E. Inne witaminy często występujące w pożywkach to biotyna, ryboflawina i tiamina.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table
- Article: Vitamin E, Tocopherol, in Cell Culture
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
- Article: Vitamin B12, Cobalamin, in Cell Culture
Importance and uses of Vitamin B12 in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell cultures.