Sterylna filtracja pożywek laboratoryjnych i sprzęt do hodowli
Krytyczne w ograniczaniu zanieczyszczeń w hodowli, sterylne filtry do mediów laboratoryjnych są stosowane do usuwania zanieczyszczeń cząstkami stałymi, sterylizacji odczynników płynnych i klarowania roztworów odczynników laboratoryjnych, buforów i mediów. Nasze sterylne rozwiązania filtracyjne są wyposażone w wysokowydajne membrany i są dostępne w szerokiej gamie formatów, w tym filtrów strzykawkowych, jednostek filtrujących napędzanych próżniowo i filtrów butelkowych. Jednostki filtrujące Stericup® są dostępne z kolbą odbiorczą do przetwarzania i przechowywania objętości od 150 ml do 1000 ml.
Przygotuj pożywki do hodowli komórkowych i filtruj sterylne roztwory wodne o objętości od kilku ml do 20 l za pomocą wiodących w branży sterylnych urządzeń filtracyjnych Millipore®. Wybierz odpowiednie do zastosowania membrany i rozmiary porów w urządzeniach Steriflip®, Sterivex®, Stericap® i Steripak®.
Essential Stericup® i zrównoważone filtry Stericup® E są integralnymi urządzeniami do filtrowania mediów w celu ochrony kultur komórkowych. Wybierz spośród membran i rozmiarów porów zapewniających szybki przepływ, niskie wiązanie białek, wykluczenie mykoplazmy i redukcję odpadów z tworzyw sztucznych.
Płytki filtracyjne MultiScreen® w formatach 96-dołkowych i 384-dołkowych z różnymi opcjami membran są przeznaczone do wysokowydajnych badań przesiewowych, testów ELISpot, testów wiązania ligandów, testów komórkowych, testów ADME, oczyszczania PCR i przygotowywania próbek.
Filtry strzykawkowe Millex® są dostępne w formatach sterylnych i niesterylnych, oferowane w wielu opcjach membran i obudów, aby zapewnić kompatybilność z wieloma rozpuszczalnikami i typami próbek do zastosowań, w tym HPLC, UHPLC i testów rozpuszczania
Bogata kolekcja materiałów do hodowli komórkowych, w tym pipety serologiczne, rozrzutniki i podnośniki komórek, kolby do hodowli adherentnych i zawiesinowych, kolby wytrząsarki, kolby bioreaktora, kolby wirnikowe, płytki hodowlane, wkładki do hodowli komórkowych, szalki Petriego i szalki hodowlane.
Wkładki i płytki do hodowli komórkowych, szkiełka komorowe i wielowarstwowe kolby do hodowli komórkowych firmy Millicell® zostały zaprojektowane z myślą o wydajnej hodowli komórkowej, wzroście komórek podobnym do in vivo i biologicznie istotnych wynikach. Wybierz wiszące lub stojące wkładki do hodowli.