Kluczowe dokumenty
Z322652
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
BRAND 90320
Wys. × śr.
45 mm × 33 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)