Z322679
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
BRAND 90338
Wys. × śr.
65 mm × 55 mm
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)