Key Documents
Z104515
PTFE beaker
capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)