HAWG047S6
S-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.45µm 47mm white gridded
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
producent / nazwa handlowa
S-Pak®
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nowe normy mikrobiologiczne dla soków owocowych koncentrują się na wykrywaniu Alicyclobacillus spp. przy użyciu bulionu BAT i agaru.
New IFU Method No.12 for detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. in juice and juice-related products and their ingredients intended for human consumption