EZHABG504
EZ-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Poziom jakości
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
EZ-Pak®
śr. filtra
50 mm
macierz
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type bottled water
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3