Key Documents
EZHAWG474
Millipore
EZ-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Poziom jakości
agency
ISO 7704
opis
General microbiological analysis
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
EZ-Pak®
śr. filtra
47 mm
macierz
MF-Millipore
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
EZ-Pak Filters are made of Mixed cellulose esters (MCE) with 0.45 μm pore size, white, gridded and 47mm diameter. These filters possess high recoveries and are more appropriate for general microbiological testings. EZ-Pak membranes and dispenser revolutionize filter handling for Membrane Filtration (MF) method testing by combining the benefits of ready-to-use, sterile, individually-packed membranes with unique handling ease.
Zastosowanie
These filters find application in Clinical, Cosmetics, Environmental, Food and Beverage, Industrial QC and Pharmaceutical industry. Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nowe normy mikrobiologiczne dla soków owocowych koncentrują się na wykrywaniu Alicyclobacillus spp. przy użyciu bulionu BAT i agaru.
New IFU Method No.12 for detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. in juice and juice-related products and their ingredients intended for human consumption