EFHAW10MS
EZ-Fit® filtration unit without absorbent pad
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Multi packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonim(y):
EZ-Fit® Filtration Unit, Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Poziom jakości
agency
ISO 7004
sterylność
electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Multi packaging
pojemność
100 mL
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
przydatność
suitable for (suitable for solid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® System
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania drobnoustrojów.
Funkcja 11395 Azure sprawia, że jednostka filtrująca 11395 jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem. Innowacyjna konstrukcja lejka zapobiega wyciekom lub obejściu membrany przez próbkę.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do kolektora 11395, który jest wyposażony w specjalne głowice filtrujące 11395.
Zastosowanie
Informacje prawne
skonfigurowane dla