Kluczowe dokumenty
EFGSW10IS
Millipore
EZ-Fit® filtration unit without absorbent pad
0.22 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, single packaging, suitable for solid cultivation
Synonim(y):
Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
styrene-butadiene device
white filter
Poziom jakości
agency
ISO 7004:1985
sterylność
sterile; electron beam irradiated
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Single packaging
Parametry
100 mL sample volume
pojemność
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.22 μm pore size
moc wejściowa
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with Microfil® Filtration Unit
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jednostka filtracyjna 11395 to jednorazowe urządzenie filtracyjne wykonane z białej, kratkowanej i mieszanej membrany z estrów celulozy (MCE) z różową podstawą. Zapewnia bezpieczny i szybki sposób przeprowadzania filtracji membranowej, unikając narażenia na ryzyko związane z analizą mikrobiologiczną.
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania liczby drobnoustrojów.
Funkcja 11395 Azure sprawia, że jednostka filtrująca 11395 jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem. Innowacyjna konstrukcja lejka zapobiega wyciekom lub obejściu membrany przez próbkę.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do kolektora 11395, który jest wyposażony w specjalne głowice filtrujące 11395.
Zastosowanie
The EZ-FIT® filtration units are used to check for bioburden in liquid samples, including in-process and final product samples (beverages, pharmaceuticals, and water). They are also used in industrial QC and water monitoring.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany