EFHAW250
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Single packaging (EFHAW250I), pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonim(y):
EZ-Fit® Filtration Unit, Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
agency
ISO 7004
opis
General microbiological analysis
sterylność
electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B)
pkg of Single packaging (EFHAW250I)
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
pojemność
250 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
przydatność
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® System
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The filtration units are e-beam irrated, a vented lid covers the sample throughout filtration, and a 360° rim prevents forceps from accidentally touching the membrane filtration area during membrane transfer, to protect samples from contamination while ensuring reliable microbial enumeration results.
The EZ-FIT® Azure feature makes the EZ-FIT® filtration unit even more ergonomic and convenient with transparent funnel and all-around filling level indicators for an easy filling from any angle. The innovative funnel assembly design prevents any leaks or sample by-pass of the membrane.
The blue units provide the extra flexibility of either transferring the membrane to an agar plate or converting the device into a Petri dish by adding the liquid media, after filtration.
The filtration units conform to international standards and minimize sample residue. The units can be stacked to save the work area. This disposable device is designed to fit onto the EZ-FIT® Manifold, which features specific EZ-FIT® Filtration heads.
Zastosowanie
Opakowanie
EFHAW250B: Bulk packaging with protective bag (48 units/pack)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Czysta woda pitna jest niezbędna do produkcji żywności i napojów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd chemicznych i mikrobiologicznych testów wody pitnej pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Czysta woda pitna jest niezbędna do produkcji żywności i napojów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd chemicznych i mikrobiologicznych testów wody pitnej pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.