Lejki laboratoryjne
Lejki laboratoryjne są używane w chemii i innych eksperymentach naukowych do przelewania cieczy lub proszków do pojemników z wąskimi otworami. Są one zazwyczaj wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego i mają różne kształty i rozmiary w zależności od ich zastosowania. Lejki Buchnera są używane do filtracji próżniowej, podczas gdy lejki rozdzielające są używane do oddzielania niemieszających się cieczy.
- Lejki do proszku
- Lejki do dodawania/upuszczania
- Lejki rozdzielające
- Lejki Buchnera
- Lejki z filtrem ciśnieniowym
Products
Lejki do proszków
Lejki do proszków są przeznaczone do przenoszenia suchych proszków lub materiałów ziarnistych do pojemników o mniejszych otworach, takich jak butelki, fiolki lub probówki. Lejki te mają zazwyczaj duży otwór, umożliwiający szybkie przesypywanie proszków. Konstrukcja lejków do proszków ma na celu zminimalizowanie możliwości rozsypania, marnotrawstwa i zanieczyszczenia, które mogą wystąpić podczas wsypywania proszków bezpośrednio z pojemnika do małego otworu.
Lejki do proszków Sterileware™
Lejki te to napromieniowane promieniami gamma, sterylne lejki z szerokim trzonem o kącie 60° i dużym otworze, idealne do przenoszenia proszków lub granulek za pomocą sterylnego narzędzia do pobierania próbek do sterylnego pojemnika. Lejki te są wykonane z polipropylenu klasy FDA i są bezpieczne do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach.
Lejki do proszków Synthware™
Lejki te są wykonane ze szkła borokrzemianowego i mają standardowe stożkowe złącze wewnętrzne, dzięki czemu idealnie nadają się do przenoszenia proszków do pojemników ze szlifowanymi szklanymi szyjkami, gdzie wymagane jest bezpieczne uszczelnienie. Te lejki są również dostępne ze spłaszczoną stroną lub 60-stopniowym przesunięciem, co ułatwia ich użycie z kolbami wielopłaszczowymi.
Ekologiczny lejek laboratoryjny SmartFunnel™
Te przyjazne dla środowiska lejki do proszków są wykonane z grubego papieru pokrytego glinką i stanowią idealną alternatywę dla lejków plastikowych. Mogą być używane z praktycznie każdą lepką cieczą lub proszkiem i pomagają ograniczyć zanieczyszczenie krzyżowe. Wylewkę można dostosować w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności.
Lejki addycyjne/kropelkowe
Lejki addycyjne lub kropelkowe są powszechnie stosowane w eksperymentach chemii organicznej i nieorganicznej, a także w badaniach farmaceutycznych i biotechnologicznych do reakcji addycji. Są one długie, cylindryczne i zwykle wykonane ze szkła. Lejek addycyjny jest zwykle przymocowany do kolby lub naczynia reakcyjnego za pomocą szlifowanego szklanego złącza, a odczynnik jest powoli dodawany do mieszaniny reakcyjnej przez kurek lub zawór na dnie lejka. Pozwala to na precyzyjne dodawanie odczynników i pomaga kontrolować warunki reakcji.
Lejki addycyjne Ace
Lejki addycyjne Ace posiadają kątową pozycję kurka dla łatwiejszej manipulacji. Mają długi szklany korpus, ramię wyrównujące ciśnienie, podwójną podziałkę i precyzyjną regulację zaworu igłowego. Dodatkowo, gwintowany kurek zapewnia brak wycieków podczas procesu dodawania.
Lejki wkraplające Duran®
Lejki wkraplające to rodzaj lejków wkraplających, które umożliwiają precyzyjne, równomierne dozowanie cieczy do mieszaniny reakcyjnej. Lejki wkraplające Duran mają podziałkę ze szlifowanym złączem stożkowym i zawory odcinające wyposażone w urządzenie ustalające. Są one dostępne z lub bez rurki wyrównującej ciśnienie na dolnym końcu, która zapobiega zarówno podciśnieniu, jak i nadciśnieniu w naczyniach reakcyjnych.
Lejki separacyjne
Lejki separacyjne lub rozdzielające są rodzajem sprzętu laboratoryjnego powszechnie używanego do oddzielania niemieszających się cieczy o różnych gęstościach, takich jak olej i woda. Zazwyczaj są one wykonane ze szkła i mają stożkowy kształt z korkiem na dole, aby umożliwić oddzielenie dwóch cieczy. Mieszanina niemieszających się cieczy jest dodawana do lejka rozdzielającego, a po osiadaniu kurek jest otwierany w celu spuszczenia dolnej warstwy cieczy. Proces ten można powtarzać aż do całkowitego rozdzielenia obu cieczy. Lejki rozdzielające są powszechnie stosowane w chemii organicznej, np. w ekstrakcji związków z mieszanin reakcyjnych, a także w procesach przemysłowych do oczyszczania chemikaliów.
Lejki rozdzielające Synthware™ Sure-Grip
Lejki rozdzielające w kształcie kuli mają długą szyjkę z korkiem i prosty odcinek między korpusem lejka a kurkiem, co zapewnia pewny chwyt podczas wstrząsania, a także pomaga w zaciskaniu. Są one dostępne z korkami z PTFE i do wyboru z korkiem z PTFE lub szklanym.
Lejki rozdzielające Ace Squibb
Lejki rozdzielające mają europejski stożkowy kształt typu Squibb ze szczelnym korkiem blokującym, który zapobiega wypadaniu podczas wytrząsania lub transportu. Konstrukcja jest bardzo wąska w dolnej części, co pozwala na lepszą kontrolę przepływu.
Lejki rozdzielająceBRAND®
Lejki rozdzielająceBRAND® to lejki o stożkowym kształcie z korkiem z PTFE i wykonane z polipropylenu, aby zapewnić wysoką przejrzystość zawartości do obserwacji. Lejki te można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C.
Lejki rozdzielające Nalgene®
Lejki rozdzielające Nalgene® są wykonane z polipropylenu z korkiem z TFE, a materiały te, jako nienaruszone, nie wymagają smarowania. Lejki te wykazują dobrą kompatybilność z szeroką gamą roztworów do separacji.
Lejki Buchnera
Lejki Buchnera są wykonane z porcelany, szkła lub tworzywa sztucznego. Są one używane w połączeniu z pompą próżniową i szklanym krążkiem lub bibułą filtracyjną w celu szybkiego oddzielenia ciała stałego od cieczy w mieszaninie chemicznej. Lejek Buchnera ma płaską, perforowaną podstawę, która służy jako podpora dla karbowanej tarczy lub bibuły filtracyjnej. Ciekła mieszanina jest wlewana do lejka, a podciśnienie jest stosowane od dołu, co powoduje przeciągnięcie cieczy przez filtr i pozostawienie ciała stałego. Proces ten jest powszechnie stosowany w warunkach laboratoryjnych do oddzielania i filtrowania związków i zanieczyszczeń w eksperymentach chemicznych. Lejki Buchnera Scienceware® Wykonane z polipropylenu lub polietylenu o wysokiej gęstości, jednoczęściowe lejki Buchnera mają uszczelnioną płytkę filtracyjną z polietylenu o dużej porowatości, umożliwiającą dobrą retencję i szybki przepływ pod próżnią. Mogą być używane z bibułą filtracyjną lub bez niej.
Lejki Buchnera Coors™
Lejki Buchnera Coors™ są wykonane z całkowicie szkliwionej porcelany i są wyposażone w stałe perforowane płytki.
Lejki Buchnera Synthware™
Lejki Buchnera ze szkła borokrzemianowego mają szczelnie zamkniętą perforowaną szklaną płytkę, która podtrzymuje wybrane medium filtracyjne. Konstrukcja ta rozwiązuje problem zanieczyszczenia występujący w przypadku dysków perforowanych, a także problem zaślepiania w przypadku dysków ceramicznych.
Lejki do filtrów ciśnieniowych
Lejki do filtrów ciśnieniowych są uszczelnione u góry. Są one zwykle wykonane ze szkła i składają się z cylindrycznej rurki z karbowanym szklanym filtrem na jednym końcu i uszczelką na drugim. Lejek z filtrem ciśnieniowym jest powszechnie stosowany w warunkach laboratoryjnych do oddzielania zawieszonych ciał stałych od cieczy. Ciało stałe jest zatrzymywane przez szklany filtr, podczas gdy ciecz przepływa przez filtr i może być zebrana w kolbie lub innym pojemniku. Ciśnieniowe lejki filtracyjne są szczególnie przydatne do filtrowania dużych ilości cieczy lub bardzo drobnych cząstek, które mogą zatykać inne rodzaje filtrów.
Lejki do filtrów ciśnieniowych Aldrich®
Lejki do filtrów ciśnieniowych Aldrich® są wykonane ze szkła i wyposażone w lejek, nasadkę i zacisk. Są one przydatne do szybkiego filtrowania związków wrażliwych na działanie powietrza i wilgoci w gazie obojętnym.
Lejki filtracyjne ciśnieniowe/suszące Ace
Lejki filtracyjne ciśnieniowe/suszące Ace są używane do suszenia związków wrażliwych na działanie powietrza za pomocą gazu obojętnego lub zwykłego lejka filtra ciśnieniowego. Filtr zawiera złącze O-Ring, które łączy nasadkę z korpusem, aby zapewnić większy otwór. Złącze jest zabezpieczone zaciskiem. Unikalna konstrukcja umożliwia stosowanie ciśnienia lub podciśnienia naprzemiennie lub jednocześnie w celu szybkiej filtracji lub suszenia.