Kluczowe dokumenty
EFHAW10IS
Millipore
EZ-Fit® filtration unit without absorbent pad
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonim(y):
EZ-Fit®, Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Poziom jakości
agency
EP
ISO 7004
USP
sterylność
electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Single packaging
pojemność lejka
100 mL
rozmiar
47 mm
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
przydatność
suitable for (suitable for solid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® System
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jednostka filtracyjna 11395 to jednorazowe urządzenie filtracyjne wykonane z białej, kratkowanej i mieszanej membrany z estrów celulozy (MCE) z różową podstawą. Zapewnia bezpieczny i szybki sposób przeprowadzania filtracji membranowej, unikając narażenia na ryzyko związane z analizą mikrobiologiczną.
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania liczby drobnoustrojów.
Funkcja 11395 Azure sprawia, że jednostka filtrująca 11395 jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem. Innowacyjna konstrukcja lejka zapobiega wyciekom lub obejściu membrany przez próbkę.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do kolektora 11395, który jest wyposażony w specjalne głowice filtrujące 11395.
Zastosowanie
The EZ-Fit® filtration units are used in general microbiological analysis such as bioburden testing of liquid samples including in-process and final product samples in beverages, pharmaceuticals, and water. These products are also used in industrial QC and water monitoring.
Cechy i korzyści
  • Ready-to-use filtration units for microbial enumeration
  • Optimal microbial recovery
  • Less risk of contamination
  • Units can be stacked to save space in the work area
  • Convenient see-through funnel and all-around volume indications
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany