Kluczowe dokumenty
EFHAB25BS
Millipore
EZ-Fit® filtration unit without absorbent pad
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonim(y):
Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
Poziom jakości
agency
ISO 7004
sterylność
electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Bulk packaging with protective bag
pojemność
250 mL
250 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
250 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
przydatność
suitable for (suitable for solid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® System
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jednostka filtracyjna 11395 to jednorazowe urządzenie filtracyjne wykonane z czarnej, kratkowanej i mieszanej membrany z estrów celulozy (MCE) z różową podstawą. Zapewnia bezpieczny i szybki sposób przeprowadzania filtracji membranowej, unikając narażenia na ryzyko związane z analizą mikrobiologiczną.
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania drobnoustrojów.
Funkcja Azure sprawia, że jednostka filtracyjna 11395 jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem.
Innowacyjna konstrukcja zespołu lejka zapobiega wyciekom lub ominięciu membrany przez próbkę.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do kolektora 11395, który zawiera specjalne głowice filtrujące 11395.
Zastosowanie
EZ-FIT® filtration units are used for the bioburden testing of liquid samples, including in-process and final product samples (beverages, pharmaceuticals, and water). They are also used in industrial QC and water monitoring.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany