MIHAWG250
Microfil® funnel with S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Synonim(y):
Membrane filtration system
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Microfil® with S-Pak®
Parametry
250 mL sample volume
metody
sterile filtration: suitable
śr. filtra
47 mm
macierz
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.