MZHAWG251
Microfil® with EZ-Pak®
ready-to-use, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) filter, filter diam. 47 mm, sample volume 250 mL
Synonim(y):
Membrane filtration system
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) filter
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
Microfil® with EZ-Pak®
Parametry
250 mL sample volume
pojemność
250 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
250 mL
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
przydatność
suitable for microbiology
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Convenient and easy to use
- Sterilized and ready-to-use device- saves time and expense
- Reduce laboratory workload
- Faster filtration rate due to larger surface area
Zasada
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.