Wstecz
Microfil
®
with EZ-Pak
®
Products
Kategoria produktu
funnels (8)
Marka
Millipore (8)
Działanie
Pojemność (ml)
Średnica (mm)
Kompatybilność
Hydrofobowość
Zastosowanie
Kolor
Wielkość porów (µm)
Sterylność
Metoda sterylizacji
Filtruj produkty
Showing 1-8 of 8
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
MZHAWG101
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Rozwiń
Wyświetl ceny
MZHAWG251
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
ready-to-use, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) filter, filter diam. 47 mm, sample volume 250 mL
Rozwiń
Wyświetl ceny
MZHABG101
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Rozwiń
Wyświetl ceny
MZHABG251
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
ready-to-use, sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Rozwiń
Wyświetl ceny
MZGSWG101
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Rozwiń
Wyświetl ceny
MZAABG101
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Rozwiń
Wyświetl ceny
MZAAWG251
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Rozwiń
Wyświetl ceny
MZAAWG101
Microfil
®
with EZ-Pak
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter