MZAABG101
Microfil® with EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonim(y):
Membrane filtration system
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agency
ISO 7704
opis
Yeast or mold
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Microfil® with EZ-Pak®
Parametry
100 mL sample volume
pojemność
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.8 μm pore size
moc wejściowa
sample type cosmetics
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Zasada
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.