MZAAWG101
Microfil® with EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Synonim(y):
Membrane filtration system
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
opis
Yeast or mold
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Microfil® with EZ-Pak®
Parametry
100 mL sample volume
pojemność
100 mL
śr. filtra
47 mm
śr. lejka
100 mL
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.8 μm pore size
moc wejściowa
sample type food(s)
sample type cider
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Zasada
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.