Merck
Filtracja mikrobiologiczna
Co to jest filtracja membranowa i do czego służy? Jeśli chodzi o filtrację membranową, dokładne wyniki mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu. Oferujemy kompletne portfolio, aby usprawnić przebieg testów granicznych na obecność drobnoustrojów, od filtracji po hodowlę i wykrywanie.
Czytaj więcej
Systemy filtracji membranowej
Oferujemy kompletne systemy filtracji membranowej wraz z usługami. Nasza najnowsza innowacja, System Milliflex Oasis®, to kompleksowy system przeznaczony do zastosowań farmaceutycznych i kosmetycznych. Sprawdzony bezdotykowy transfer membranowy i niezliczone nowe funkcje zwiększają produktywność, niezawodność wyników i zgodność z przepisami. Nasza rodzina produktów EZ to gama produktów do filtracji membranowej, w tym rozdzielacz, pompa próżniowa i materiały eksploatacyjne. Używany w połączeniu, system usprawnia proces testowania wody i napojów.
Microbiology Filtration Funnel
Nasze sterylizowane, jednorazowe lejki filtracyjne do badań mikrobiologicznych mogą usprawnić przepływ pracy, zaoszczędzić czas i zapewnić wysoce wiarygodne wyniki enumeracji drobnoustrojów. Eliminując czasochłonne czynności, takie jak autoklawowanie, nasze lejki zapewniają zgodność z międzynarodowymi przepisami.
Filtry membranowe do mikrobiologii
Nasze sterylne filtry membranowe do badań mikrobiologicznych są gotowe do użycia i pozwalają na dobry odzysk obciążenia biologicznego. Nasze S-Pak® filtry są pakowane pojedynczo i łatwe w użyciu w rękawiczkach. Do zastosowań o dużej objętości, nasz MembranyEZ-Pak® są dostarczane w taśmie ze 150 filtrami do łatwego ładowania za pomocą naszego EZ-Pak® Dispenser Curve. W połączeniu z naszym bezdotykowym dozownikiem membran umożliwiają one wysoką przepustowość filtracji membranowej.
SYSTEMY SZYBKIEGO TESTOWANIA MIKROBIOLOGICZNEGO
Aby dotrzymać kroku rosnącym wymaganiom produkcyjnym, kluczowe jest skrócenie czasu oczekiwania na wynik testów bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Szybkie metody wykrywania drobnoustrojów wykorzystujące technologię fluorescencyjną dają możliwość wcześniejszego uzyskania wyników testów mikrobiologicznych, a tym samym umożliwiają lepszą kontrolę i zrozumienie procesu produkcyjnego. Milliflex® Quantum system oraz SystemEZ-Fluo™ to nieniszczące metody, które umożliwiają niezawodną identyfikację przy użyciu dowolnej technologii ID. Oba systemy są dostarczane wraz z ofertą usług w zakresie szkoleń, konserwacji i walidacji.
On-line Filtration System
W celu weryfikacji limitów skażenia mikrobiologicznego oczyszczonej i przetworzonej wody w zbiornikach i pętlach wodnych, system System MicropreSure® umożliwia szybkie i łatwe testowanie wody w procesie. Jest to zamknięty, gotowy do użycia system, który pobiera próbki i przetwarza je w jednym kroku bezpośrednio w miejscu pobrania i może być używany ze stałymi lub płynnymi pożywkami.