Żywotne próbniki powietrza
![MAS-100 NT® active air samplers Trzy aktywne próbniki powietrza MAS-100 NT®](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/industrial-microbiology/filter-mas-100-nt-air-sampler/filter-mas-100-nt-air-sampler.jpg)
Pobieranie próbek powietrza jest kluczowym elementem skutecznych programów monitorowania środowiska, które zapewniają, że krytyczne obszary, takie jak obszary produkcyjne i placówki medyczne, spełniają wymagania dotyczące limitów drobnoustrojów.
Podczas gdy pasywne monitorowanie powietrza wykorzystuje płytki osadowe do ilościowej analizy powietrza, aktywne monitorowanie powietrza wymaga użycia mikrobiologicznego próbnika powietrza. Próbniki powietrza oddziałują na mikroorganizmy ze znanej objętości powietrza na pożywkę.
Nasze próbniki powietrza opierają się na różnych zasadach, umożliwiając dobór technologii do potrzeb klienta. Oferujemy produkty zaprojektowane specjalnie dla przemysłu spożywczego i napojów, obszarów zagrożonych wybuchem, pomieszczeń czystych i izolatorów oraz monitorowania sprężonych gazów. Nasze łatwe w użyciu systemy monitorowania zostały zaprojektowane z myślą o wielu potrzebach związanych z monitorowaniem środowiska.
Products
![Mikrobiologiczne próbniki powietrza MAS-100 ® Rodzina mikrobiologicznych próbników powietrza MAS-100 ® do aktywnego pobierania próbek powietrza z otoczenia i sprężonych gazów.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/industrial-microbiology/atmos-family-new-collage/atmos-family-new-collage.jpg)
Próbniki mikrobiologiczne do powietrza atmosferycznego i sprężonych gazów
Seria MAS-100® to kompletny i dokładny system do niezawodnego i łatwego monitorowania powietrza atmosferycznego. Seria MAS-100® opiera się na zasadzie udaru Andersona i wykorzystuje płytki osadcze lub płytki kontaktowe.
Rodzina przyrządów MAS-100® składa się z przyrządów dedykowanych do różnych zastosowań, takich jak:
- Przenośne, zasilane bateryjnie mikrobiologiczne próbniki powietrza MAS-100 NT® z filtrem lub bez, jak również odpowiednia wersja przeciwwybuchowa (MAS-100 NT Ex® z filtrem lub bez), jak również MAS-100 VF są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach czystych do klasy ISO 5.
- MAS-100 Eco® jest prostym w użyciu i zaprojektowanym do użytku w przemyśle spożywczym.
- MAS-100 ISO NT® i MAS-100 ISO MH® są przeznaczone do stałej instalacji w izolatorach lub RABS dla maksymalnie czterech lokalizacji próbek.
- Próbnik MAS-100 Atmos® jest przenośnym, zasilanym bateryjnie i niezwykle łatwym w użyciu mikrobiologicznym próbnikiem sprężonego gazu, zapewniającym dokładne pobieranie próbek sprężonego powietrza, azotu, dwutlenku węgla i argonu.
![RCA air samplers for ambient air and compressed gases Ręczny próbnik mikrobiologiczny powietrza RCS® High Flow Touch do powietrza otoczenia i sprężonych gazów](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/industrial-microbiology/rcs-air-samplers-for-ambient-air-and-compressed-gases/rcs-air-samplers-for-ambient-air-and-compressed-gases.jpg)
RCS® CENTRIFUGAL AIR SAMPLERS FOR AMBIENT AIR AND COMPRESSED GASES
Seria RCS® jest znana z bezpiecznego i niezawodnego monitorowania środowiska w przemyśle spożywczym, medycznym i farmaceutycznym. Wysokoprzepływowy, dotykowy próbnik mikrobiologiczny powietrza RCS® jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, intuicyjne oprogramowanie i ergonomiczną konstrukcję, co zapewnia maksymalną niezawodność w monitorowaniu otaczającego powietrza i sprężonego gazu za pomocą pasków agarowych.
- RCS® ręczny próbnik powietrza o wysokim przepływie jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i intuicyjne oprogramowanie zapewniające maksymalną łatwość obsługi. Przyrząd może również służyć do badania sprężonego gazu za pomocą naszego adaptera do sprężonego gazu.
- RCS® adapter do sprężonego gazu daje dodatkową możliwość monitorowania mikrobiologicznego sprężonych gazów. Może łatwo przełączać się z testowania powietrza na testowanie sprężonego gazu.
Wszystkie próbniki RCS® wykorzystują zasadę uderzenia odśrodkowego według Reutera i zapewniają następujące kluczowe korzyści:
- Łagodna prędkość udaru
- Niska turbulencja i kontrolowany strumień powietrza
- Równomierne rozprowadzenie mikroorganizmów
- Brak miejscowego wysychania agaru
- Kompletny system ze standaryzowanymi podłożami agarowymi
- Głowica próbkująca z możliwością autoklawowania
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Poster: MAS-100 NT® Air Outlet Particle Filter
Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators.
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing.
- Application Note: Biological Efficiency of the MAS-100 NT® Air Sampler with TSA w. LTHThio sedi. ICR Settle Plates
ISO 14698-1 describes standard methods to measure biological contamination in cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: Using Different Perforated Lids on the MAS-100® Family Air Samplers
Perforated lids are crucial to the physical and biological sampling efficiency of impaction-based microbial air samplers.
- Application Note: Impact of Higher Volumes and Sequential Sampling in Active Air Monitoring
Modified methods in tests with the MAS-100 NT® air sampler and ICR settle plates.
- Application Note: Impact of the New EN 17141 on the ISO 14698 Validation of MAS-100® Air Samplers
The scope of the new norm is to establish the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments.
- Application Note: VHP Decontamination of MAS-100 NT® Microbial Air Sampler - Hydrogen Peroxide Decontamination
Active microbial air sampling is frequently required for cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: How to Achieve Full Data Integrity for the MAS-100 NT® Air Sampler
Environmental monitoring (EM) is the key process measuring the efficiency of the sum of all measures implemented to minimize the contamination risk in the aseptic manufacturing environment.
- Flyer: Eliminate the Risk of Cleanroom Cross-contamination
As portable air samplers are sometimes moved and used across environments with different levels of microbial contamination, there is a potential risk of cross-contamination between areas.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring.