MMSMCRA48
Milliflex Oasis® Culture Media Plate
R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms
Synonim(y):
Blue coded, ready-to-use agar plate for use with Milliflex Oasis® system, MILLIFLEX OASIS® R2A low nutrient media plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue polystyrene plate
Poziom jakości
agency
(EP, USP, JP)
sterylność
aseptically filled
Postać
plate (Pre-poured agar)
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pk of 48 tests
producent / nazwa handlowa
Milliflex Oasis®
pH
7.2±0.2 (25 °C)
przydatność
suitable for (suitable for solid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with MILLIFLEX OASIS® system
temp. przechowywania
2-25°C
Opis ogólny
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
Zastosowanie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
System Milliflex Oasis® monitoruje obciążenie biologiczne w różnych próbkach, zwiększając wydajność laboratorium.