MIGSWG250
Microfil® funnel with S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
Synonim(y):
Membrane filtration system, MCE Membrane, GSWG Membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Microfil® with S-Pak®
Parametry
250 mL sample volume
metody
sterile filtration: suitable
śr. filtra
47 mm
macierz
MF-Millipore™
wielkość porów
0.22 μm pore size
moc wejściowa
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Use of 47 mm gridded pre-sterilized membranes
- Hydrophobic funnel surfaces for improved recovery
- Smooth interior funnel surfaces with no scratches
- Lip seal to prevent membrane by-pass
- Food-contact-polymer funnels, free from agents that may inhibit bacterial growth
- Pre-sterilized single use funnel can be directly used eliminating the use of Flaming
- Recyclable plastic funnel material that allows for greater environmental protection
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.