HAWG050S6
S-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white gridded for general microbiological analysis
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.45µm 50mm white gridded
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
S-Pak®
Średnica
50 mm
śr. filtra
50 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type cosmetics
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
These filters find application in Clinical, Cosmetics, Environmental, Food and Beverage, Industrial QC and Pharmaceutical industry.
Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3