Kluczowe dokumenty
WHA10406871
Whatman® mixed cellulose ester ME 25 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, interleaving paper, 1000 EA, 1000 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
membrana osmotyczna, membrana wytrawiana, membrany wodne
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME25/21, diam. 47 mm, pore size 0.45 μm, white with black grid
Właściwości
white with black grid
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1040-6871
Whatman Article No. 28415176 (US reference)
Średnica
47 mm
membrana śr.
47 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Membrany Whatman z mieszanych estrów celulozy składają się z octanu celulozy i azotanu celulozy. Membrany te charakteryzują się gładszą i bardziej jednolitą powierzchnią niż czyste filtry nitrocelulozowe. Ponadto kontrast kolorów zapewniany przez powierzchnię filtra ułatwia wykrywanie cząstek i minimalizuje zmęczenie oczu. Seria ME ma niższą zawartość octanu celulozy w porównaniu do serii membran WME.
Ułatwiony proces liczenia: W mikrobiologicznych procedurach liczenia kolonii, kontrast kolorów między powierzchnią a koloniami ułatwia proces liczenia.
Zwykłe lub kratkowane: Wiele technik mikrobiologicznych obejmuje liczenie kolonii po inkubacji jako standardową metodę ilościową. Filtry siatkowe Whatman mają wyraźnie zdefiniowane linie siatki rozmieszczone w odstępach 3,1 mm lub 5 mm. Zastosowany specjalny atrament jest nietoksyczny i całkowicie wolny od inhibitorów wzrostu bakterii. Czarne mieszane estry celulozy Whatman są dostępne w wersji gładkiej do automatycznego zliczania kolonii, a także w wersji kratkowanej, aby pomóc w ręcznych procedurach zliczania. Czarne membrany zapewniają kontrast między pozostałościami lub kolorami komórek a filtrem bez konieczności barwienia membrany.
Cechy i korzyści
  • Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
  • Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
  • Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
  • Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
  • Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
  • Większa pojemność na zanieczyszczenia.
  • Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
  • Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
  • Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)