WHA10406872
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester
ME 25/21, diam. 50 mm
Synonim(y):
Z612324, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10406872
Whatman Article No. 28415177 (US reference)
dostępność
not available in USA and Canada
Średnica
50 mm
kolor
white, black grid
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Whatman® mixed cellulose ester membranes are made of cellulose acetate and cellulose nitrate.
- Microporous structured membranes enable high flow rates and high particulate-loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- Ideal for particle counting, microbiological examination, and environmental monitoring applications.
- Autoclavable at 121°C.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)