Key Documents
WHA7404004
Whatman® nylon filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z746266, membrane filters, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
Materiały
Nylon membrane
agency
suitable for EPA OTM-45
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7404-004
Whatman Article No. 28420771 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents. The membranes are suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use. Nylon membranes are hydrophilic, removing the need for wetting agents that could be extracted when filtering aqueous solutions. The membranes are flexible, durable and tear resistant, and can be autoclaved at 135°C. Applications include: filtration of aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing, filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions.
Zastosowanie
  • Filtration of aqueous and organic mobile phases
  • Vacuum degassing
  • Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Cechy i korzyści
  • High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
  • Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.