WHA7402004
Whatman® nylon filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z746215, membrane filters, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm
Materiały
Nylon membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7402-004
Whatman Article No. 28420767 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.2 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Cechy i korzyści
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)