WHA67802502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
0.2 μm, PES sterile, 50/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744611, disposable syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6780-2502
Whatman Article No. 28420282 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Osiem różnych opcji materiałowych
- Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
- Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
- Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
- Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)