Kluczowe dokumenty
SLGPX13NL
Millipore
Millex polyethersulfone syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.22 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
48 L/min flow rate
48 mL/min-cm2 water flow rate
metody
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność
10 mL
kolor
green
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Zastosowanie
PFAS testing
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Non-sterile Millex syringe filters with Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minimizing antibiotic dosage through in situ formation of gold nanoparticles across antibacterial wound dressings: a facile approach using silk fabric as the base substrate
Zhou L, et al.
Journal of Cleaner Production, 243, 118604-118604 (2020)
Produkty
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.