Key Documents
SLLG033
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Synonim(y):
0.20 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Wysokość
27 mm
Średnica
33 mm
powierzchnia filtracyjna
4.5 cm2
pojemność
100 mL
kolor
light blue
wielkość porów
0.20 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Opis ogólny
Filter Code: LG
HPLC-certified for low levels of UV-absorbing extractables.
SLLG033NS replaces SLLGH25NS
SLLG033NB replaces SLLGH25NB
SLLG033NK replaces SLLGH25NK
Overview of Non-Sterile Millex Syringe Filters with Hydrophilic PTFE
  • Lowest extractables, optimizing background levels of sensitive analyses like UHPLC and LC-MS
  • Filtration of aqueous or organic solutions
  • Polypropylene housing material offers low levels of extractables and broad chemical compatibility
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Filtration of Aqueous and Organic Solutions
Zastosowanie
Replaced by SLLGH25, 0.20 m pore size, 33 mm diameter, Millex-LG hydrophilic PTFE membrane
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Light Blue
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Protokoły
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.