SLHV033N
Millex™ PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Wysokość
27 mm
Średnica
33 mm
powierzchnia filtracyjna
4.5 cm2
pojemność
100 mL
kolor
yellow
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
•Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
•Compatible with aqueous and mild organic solutions
•Available in 0.22 μm and 0.45 μm pore sizes and three diameters to suit your application needs
•Housing materials are either polypropylene or high density polyethylene (HDPE), offering low levels of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Filtration of Biological Samples and Protein Solutions
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
HPLC oddziela octan witaminy E, THC i CBD w produktach vape, zapewniając dokładną analizę dostępnych na rynku płynów vape.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Protokoły
Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters