Z683620
Syringe PP/PE without needle
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
Synonim(y):
polypropylene syringes
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated 1 mL
opakowanie
pkg of 100 ea bulk packed
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z683620-100EA | 4061832334615 |