Kluczowe dokumenty
509655
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 100 mL, 100MR-VLLMA-GT, needle size (not included)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
Pre-fitted with Luer Lock Valve
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 009770
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Strzykawki SGE wyposażone w zawór Luer Lock, model: 100MR-VLLMA-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożki Luer KEL-F.
  • Strzykawki można sterylizować w autoklawie, ale należy wyjąć tłok.
  • Charakteryzują się dopasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości uszczelniające strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)