Kluczowe dokumenty
CADG5177
Dissolved gas analysis (DGA) glass syringe
capacity 100 mL, graduated, 4 mL, tip style, needle-lock Luer
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Właściwości
graduated 4 mL
tip style needle-lock Luer
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 5177
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szklane strzykawki DGA służą do pobierania próbek oleju mineralnego w transformatorze. Olej mineralny transformatora chłodzi transformator i zapewnia izolację elektryczną. Kiedy ten olej mineralny jest poddawany wysokim naprężeniom termicznym i elektrycznym, ulega rozkładowi i powstają gazy.
Różne gazy powstają w wyniku różnych rodzajów usterek, a analiza chemiczna tych gazów (analiza rozpuszczonych gazów) dostarcza informacji diagnostycznych o stanie transformatora.
Strzykawki DGA są dopasowane do indywidualnych potrzeb (dopasowane numery), aby zapewnić ścisłe dopasowanie między cylindrem a tłokiem. Beczki są matowe.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CADG5177-1EA4061832518596