21532
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
50MR-LL-GT, volume 50 mL, needle size (not included)
Synonim(y):
SYRINGE SGE 50MAX-LL-GT, 50ML
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
needle type Luer lock
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 009660
pojemność
50 mL
Opis ogólny
- Gazoszczelna strzykawka SGE bez igły, model: 50MR-LL-GT.
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożków Luer KEL-F.
- Strzykawki można sterylizować w autoklawie, ale należy wyjąć tłok.
- Charakteryzują się pasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości uszczelniające strzykawki.
- Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
Gazoszczelne strzykawki SGE są wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówek tłoka z PTFE i stożków KEL-F Luer. Pasowanie interferencyjne między końcówką tłoka a cylindrem poprawia właściwości gazoszczelne strzykawki. Nurniki są wymienne. Strzykawki mogą być sterylizowane w autoklawie, ale należy usunąć tłok.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Mark Trimmer et al.
Applied and environmental microbiology, 69(11), 6447-6454 (2003-11-07)
Until recently, denitrification was thought to be the only significant pathway for N(2) formation and, in turn, the removal of nitrogen in aquatic sediments. The discovery of anaerobic ammonium oxidation in the laboratory suggested that alternative metabolisms might be present
Widespread occurrence of the anammox reaction in estuarine sediments.
Nicholls JC and Trimmer M.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 55 (2), 105-105 (2009)
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of