26273-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 115 mm × 0.63 mm, point style, 2
Synonim(y):
Luer Lock Needles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
23 ga
opis
NLL-11.5/23
Właściwości
point style 2
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 39811
igła dł. × śr. zewn.
115 mm × 0.63 mm
dopasowywanie
luer lock
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)