26274
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22 ga
opis
NLL-LC
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 39895
igła dł. × śr. zewn.
51 mm × 0.71 mm
dopasowywanie
luer lock
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)