Merck
Z118117
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22 ga, bevel tip, needle L 76 mm (3 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22 ga
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7804-01
dł. igły
76 mm (3 in.)
pojemność
2.5-100 μL
kompatybilność
for use with 2.5μL-100μL syringe
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)