Kluczowe dokumenty
57621
Rheodyne® Injector
Rheodyne 7725i
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
opis
internal position sensing switch
Właściwości
manual
number of ports 6
positions 2
producent / nazwa handlowa
Rheodyne 7725i
Parametry
7000 psi max. pressure
Opis ogólny
Rheodyne® Injector model is a stainless steel version and comprises of a six-port sample injection valves in which the sample is loaded through a built-in needle port in the front of the valve.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.