Kluczowe dokumenty
57633
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector
Tefzel®
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Materiały
Tefzel®
Opis ogólny
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector is an accessory for use with mainly Rheodyne® model 7725 and 7725i injectors for operation at pH 0-14.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.