Kluczowe dokumenty
58830-U
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector
Vespel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Materiały
Vespel
Opis ogólny
Uszczelka wirnika do wstrzykiwacza model 7125/7725/7725i to akcesorium do użytku głównie z wstrzykiwaczami 2788 7725 i 7725i do pracy przy pH 0-14.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.