Kluczowe dokumenty
20888
Hamilton® HPLC syringes
1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
rozmiar igły
22s ga (blunt tip)
Właściwości
blunt tip
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81065
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
100 μL
kompatybilność
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Opis ogólny
The 90° blunt tip of Hamilton® HPLC syringe [model: 1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)] has chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)