Kluczowe dokumenty
28635-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
rozmiar igły
22 ga (blunt tip)
opis
gastight
Właściwości
point style blunt tip
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 203235
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
100 μL
kompatybilność
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)