Kluczowe dokumenty
58380-U
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
701SNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22s ga (blunt tip)
Właściwości
needle type SN (special needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80365
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)