Kluczowe dokumenty
24532
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
26s ga (cone tip, side-port)
Właściwości
needle type N (cemented needle)
point style 5
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80339
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany.
Zastosowanie
Został on wykorzystany podczas oznaczania 1,1,1,2-tetrafluoroetanu (HFC-134a) przy użyciu chromatografii gazowej. Został również wykorzystany podczas analizy flunitrazepamu w próbkach osocza i moczu przy użyciu zautomatyzowanej mikroekstrakcji z fazy ciekłej z pustymi włóknami (HF-LPME).
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chlorofluorocarbons alternatives analysis, Part 1: The determination of HFC-134a purity by gas chromatography
Gehring, D. G., D.J. Barsotti, and H. E. Gibbon.
Journal of Chromatographic Science, 280-284 (1992)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Automated polyvinylidene difluoride hollow fiber liquid-phase microextraction of flunitrazepam in plasma and urine samples for gas chromatography/tandan mass spectrometry.
Cui, Shufen
Journal of Chromatography A, 2241-2247 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)