Kluczowe dokumenty
21313
Hamilton® Microliter syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23s ga (cone tip)
Właściwości
needle type N (cemented needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80387
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Opis ogólny
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)