Kluczowe dokumenty
21317
Hamilton® Microliter syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23s ga (cone tip)
Właściwości
needle type N (fixed needle)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80390
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Opis ogólny
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich