Merck
2637505
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
Protokoły
Determination of Headspace Volatiles in Distilled Spirits Using SPME Coupled to GC