Merck
Y0001523
Ursolic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.70
Beilstein:
2228563
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ursolic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
292 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas ursolowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Triterpenoid występujący w różnych owocach, w tym w jabłkach. Środek kardioprotekcyjny i przeciwnowotworowy. Badany jako potencjalny środek terapeutyczny w chorobie Alzheimera ze względu na jego hamujący wpływ na interakcje między amyloidem-β a receptorem CD36.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
580.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
304.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ling Liu et al.
Molecular medicine reports, 9(6), 2505-2511 (2014-03-19)
Cyclooxygenase (COX)-2, a multi-functional molecule, is overexpressed in hepatocellular carcinomas. In order to understand cell proliferation and its association with COX-2 in HepG2 cells in the presence of ursolic acid (UA), viili exopolysaccharides (VEPS) and Astragalus polysaccharides (APS), the cell
Yasutaka Ikeda et al.
Molecular nutrition & food research, 52(1), 26-42 (2008-01-19)
There is growing interest in the elucidation of the biological functions of triterpenoids, ubiquitously distributed throughout the plant kingdom, some of which are used as anticancer and anti-inflammatory agents in Asian countries. Ursolic acid (UA), a natural pentacyclic triterpenoid carboxylic
Nighat Sultana
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 26(5), 616-642 (2011-03-23)
Medicinal plants are becoming an important research area for novel and bioactive molecules for drug discovery. Novel therapeutic strategies and agents are urgently needed to treat different incurable diseases. Many plant derived active compounds are in human clinical trials. Currently
L Novotný et al.
Neoplasma, 48(4), 241-246 (2001-11-20)
Ursolic acid, UA, as a pentacyclic triterpene is of interest to scientists in the area of oncology because of its cytotoxicity, induction of differentiation, anti-mutagenic, antiviral and anti-invasive activities. UA is capable of inducing apoptosis in tumor cells on one
Jaeyoung Chun et al.
Life sciences, 110(1), 23-34 (2014-07-06)
Ursolic acid (UA), a natural pentacyclic triterpenoid acid, has been reported to show immunomodulatory activity. This study investigated the effects of UA on nuclear factor-kappa B (NF-κB) signaling in cells and experimental murine colitis. Human intestinal epithelial cells (IECs) COLO